Learn More
Fisherbrand™ Polystyrene Antistatic Weighing Dishes
Disposable dishes are ideal for weighing, dispensing, or storing applications
24.00€ - 35.00€
Specifica
Forma del fondo | Flat |
---|---|
Monouso | Single-use |
Materiale | Polystyrene |
Forma | Flat |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for weighing, dispensing or storing applications |
Allerta:
Not for use over 90°C.
Codice del prodotto | Marca | Colore | Tipo | Dimensioni (L x P x A) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Tipo | Dimensioni (L x P x A) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15223638
|
Fisherbrand™
08732114 |
Blue | Weighing Dish | 3.5 x 3.5 x 1 in. (88.9 x 88.9 x 25.4 mm) | 100 mL |
24.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16572240
|
Fisherbrand™
08732118 |
Natural | Pour Boat | 4.75 x 7.75 x 1 in. (120 x 120 x 25.4 mm) | 270 mL |
35.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 03-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Fisherbrand™ Polystyrene Antistatic Weighing Dishes are contaminant-free, antistatic, and biologically inert. Disposable dishes are ideal for weighing, dispensing, or storing applications.
Ideal for weighing static-affected materials.
- Resist dilute acids, aqueous solutions, alcohols, and bases
- Flat bottoms resist tipping
- Made from 12mil thick polystyrene—20% thicker than most dishes on the market today—for better strength, stability, and handling ease
- Pour boats feature a molded spout for convenient pouring and dispensing
Specifica
Flat | |
Polystyrene | |
Ideal for weighing, dispensing or storing applications |
Single-use | |
Flat | |
12 mil |