Learn More
Fisherbrand™ Porcelain Crucible Covers
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
30mm
40mm
44mm
53mm
60mm
75mm
87mm
99mm
115mm
Diametro (sistema metrico) interno:
26mm
34mm
38mm
45mm
54mm
66mm
77mm
90mm
105mm
Altezza (sistema metrico):
5mm
5.5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
Spessore (sistema metrico):
1.75mm
1.9mm
2.3mm
2.5mm
2.75mm
3mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Specifica
Specifica
| Descrizione | With Perforated handle |
| Diametro (sistema metrico) interno | 54mm |
| Materiale | Porcellana |
| Finitura | Levigato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Use with Fisherbrand high and wide form porcelain crucible |
| Temperatura max (sistema metrico) | ° |
| Spessore (sistema metrico) | 2.5mm |
| Peso (sistema metrico) | 33g |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 60mm |
| Altezza (sistema metrico) | 7mm |
| Vedi altri risultati |