Learn More
Fisherbrand™ Porcelain Crucible Covers
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
30mm
40mm
44mm
53mm
60mm
75mm
87mm
99mm
115mm
Diametro (sistema metrico) interno:
26mm
34mm
38mm
45mm
54mm
66mm
77mm
90mm
105mm
Altezza (sistema metrico):
5mm
5.5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
Spessore (sistema metrico):
1.75mm
1.9mm
2.3mm
2.5mm
2.75mm
3mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
For use with Fisherbrand High- and Wide-Form Porcelain Crucibles
- Glazed inside and out except for the outside bottom surface
- With perforated handle
- Strongly recommended that heating and cooling rates not exceed 200°C per hour and maximum use temperature of 1100°C
Specifica
Specifica
| Descrizione | With Perforated handle |
| Diametro (sistema metrico) interno | 90mm |
| Materiale | Porcellana |
| Finitura | Levigato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Use with Fisherbrand high and wide form porcelain crucible |
| Temperatura max (sistema metrico) | ° |
| Spessore (sistema metrico) | 2.75mm |
| Peso (sistema metrico) | 76g |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 99mm |
| Altezza (sistema metrico) | 8mm |
| Vedi altri risultati |