Learn More
Fisherbrand™ Imbuti per polveri
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11907924 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
6.5 cm
7,5 cm
10.5 cm
15 cm
Diametro (sistema metrico) gambo:
16 mm
16mm
21 mm
27mm
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
225 ml
750 ml
Altezza (sistema metrico):
6.6 cm
8,4 cm
10.3 cm
13.7 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 11907924
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gli steli paralleli riducono al minimo il passaggio di polveri
  • Robusto polipropilene
  • Scanalature esterne per evitare blocchi dell'aria
  • Autoclavabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 7,5 cm
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Diametro (sistema metrico) gambo 16 mm
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 8,4 cm
Autoclavabile
Lunghezza (sistema metrico) gambo 29 mm