Learn More
Fisherbrand™ Imbuti per polveri
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
6.5 cm
7,5 cm
10.5 cm
15 cm
Diametro (sistema metrico) gambo:
16 mm
16mm
21 mm
27mm
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
225 ml
750 ml
Altezza (sistema metrico):
6.6 cm
8,4 cm
10.3 cm
13.7 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
Gli steli paralleli riducono al minimo il passaggio di polveri
- Robusto polipropilene
- Scanalature esterne per evitare blocchi dell'aria
- Autoclavabile
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 10.5 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 225 ml |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 21 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Altezza (sistema metrico) | 10.3 cm |
| Autoclavabile | Sì |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 33 mm |