Learn More
Fisherbrand™ Imbuti per polveri
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
6.5 cm
7,5 cm
10.5 cm
15 cm
Diametro (sistema metrico) gambo:
16 mm
16mm
21 mm
27mm
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
225 ml
750 ml
Altezza (sistema metrico):
6.6 cm
8,4 cm
10.3 cm
13.7 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 4
pezzi 6
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 6.5 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 16mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Altezza (sistema metrico) | 6.6 cm |
| Autoclavabile | Sì |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 22mm |