Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 0.6 ml
I tappi piatti a pressione garantiscono una tenuta affidabile e sicura dei liquidi, anche in caso di bollitura prolungata
Marca: Fisherbrand™ 502-GRD-A-PFB
7.03 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21938" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I tappi a pressione a superficie piatta assicurano una tenuta sicura, ermetica e affidabile anche in caso di ebollizione prolungata
Capacity: 0.6mL
- High-clarity polypropylene
- Graduated in 0.1mL markings
- Withstand forces up to 30,000 × g
- Easy-open caps with needle insertion spot and textured marking area
- Labeling area on tube exterior
- Highly polished interior for maximum sample recovery
- Temperature range of -80° to +121°C
- Fit all standard rotors
- Nonpyrogenic
- Autoclavable at 121°C/15psi for 15 minutes
Order Info
Disponibili in otto colori o in confezioni a colori assortiti.
Specifica
Snap Cap with Flat Top | |
7.5 mm | |
Autoclavable | |
Amber | |
Polypropylene | |
Labeling Area | |
Flat Snap Cap |
RNase, DNase-free | |
30,000 x g | |
0.5 mL (0.6 mL max.) | |
30.5 mm | |
Needle insertion spot | |
Yes |