Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 0.6 ml
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Incolore
Orange
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 500
Descrizione
I tappi piatti a pressione garantiscono una tenuta affidabile e sicura dei liquidi, anche in caso di bollitura prolungata
Capacity: 0.6mL
- High-clarity polypropylene
- Graduated in 0.1mL markings
- Withstand forces up to 30,000 × g
- Easy-open caps with needle insertion spot and textured marking area
- Labeling area on tube exterior
- Highly polished interior for maximum sample recovery
- Temperature range of -80° to +121°C
- Fit all standard rotors
- Nonpyrogenic
- Autoclavable at 121°C/15psi for 15 minutes
Order Info
Disponibili in otto colori o in confezioni di colori assortiti.
Specifica
Specifica
| Cap Style | Tappo a pressione con sommità piatta |
| Certificazione/Conformità | Esente da RNasi, DNasi |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 mL (0.6 mL max.) |
| Colore | Yellow |
| Materiale | Polypropylene |
| Include | Punto di inserimento ago |
| Tipo di etichetta | Area per etichettatura |
| Graduated | Yes |
| Tipo di chiusura | Flat Snap Cap |
| Vedi altri risultati |