Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 1.5 ml
GREENER_CHOICE
I tappi a pressione a superficie piatta assicurano una tenuta sicura, ermetica e affidabile anche in caso di ebollizione prolungata
Marca:  Fisherbrand™ 509-GRD-Y-PFB
6.46 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21757" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12370343
  • 6.80€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
I tappi a pressione a superficie piatta assicurano una tenuta sicura, ermetica e affidabile anche in caso di ebollizione prolungata
Capacità: 1.5 ml
  • Polipropilene a purezza elevata
  • Graduazione in incrementi di 0.1 e 0.25 ml
  • Resistenti a forze fino a 30,000 × g
  • Tappi ad apertura facilitata con segno per l'inserimento dell'ago e area di marcatura testurizzata
  • Area di etichettatura all'esterno della provetta
  • Interno extra-levigato per il recupero massimo del campione
  • Intervallo di temperatura da -80° a +121°C
  • Idonee per tutti i rotori standard
  • Apirogena
  • Autoclavabile a 121 °C/15 psi per 15 minuti
Order Info
Disponibili in otto colori o in confezioni a colori assortiti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Snap Cap with Flat Top
10.8 mm
Giallo
Polipropilene
Labeling Area
Esente da RNasi, DNasi
30,000 x g
1.5 ml
40.6 mm
Needle insertion spot
Non-sterile
Flat Snap Cap