Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 1.5mL
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4908606 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Giallo
Lavanda
Naturale
Orange
Rosso
Dimensione della confezione:
500 confezioni
pezzi 500
Codice prodotto. 12330343
Edge
Disponibili in otto colori o in confezioni di colori assortiti.
I tappi piatti a pressione garantiscono una tenuta affidabile e sicura dei liquidi, anche in caso di bollitura prolungata
Capacità: 1.5mL
  • Polipropilene a elevata trasparenza
  • Graduated in 0.1 and 0.25mL markings
  • x
  • Tappi di facile apertura con punto per l'inserimento dell'ago e area di scrittura antiscivolo
  • Area di etichettatura sull'esterno della provetta
  • Interno lucidato per il massimo recupero del campione
  • °°
  • Per l'uso con tutti i rotori standard
  • Apirogeni
  • °
Order Info
Disponibili in otto colori o in confezioni a colori assortiti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Style Tappo a pressione con sommità piatta
Certificazione/Conformità Esente da RNasi, DNasi
Autoclavabile
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Colore Rosso
Materiale Polipropilene
Include Punto di inserimento ago
Tipo di etichetta Area per etichettatura
Sterilità Non-sterile
Graduated
Tipo di chiusura Flat Snap Cap
RCF max 30,000 x g
Diametro (sistema metrico) 10.8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 40.6 mm