Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 2.0mL
I tappi piatti a pressione garantiscono una tenuta affidabile e sicura dei liquidi, anche in caso di bollitura prolungata
Marca: Fisherbrand™ 508-GRD-PFB
12.59 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24162" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I tappi piatti a pressione garantiscono una tenuta affidabile e sicura dei liquidi, anche in caso di bollitura prolungata
Capacity 2.0mL
- Polipropilene a elevata trasparenza
- Graduated in 0.25mL increments
- x
- Tappi di facile apertura con punto per l'inserimento dell'ago e area di scrittura antiscivolo
- Area di etichettatura sull'esterno della provetta
- Interno lucidato per il massimo recupero del campione
- °°
- Per l'uso con tutti i rotori standard
- Apirogeni
- °
Order Info
Disponibili in otto colori o in confezioni di colori assortiti.
Specifica
Tappo a pressione con sommità piatta | |
Sì | |
Incolore | |
Polipropilene | |
Area per etichettatura | |
A pressione piatta | |
11 mm |
Esente da RNasi, DNasi | |
2 ml | |
40.6 mm | |
Punto di inserimento ago | |
Sì | |
30000 xG |
Offerte speciali
-
Fisherbrand
Fisherbrand Sweet Deals on Top Products
Get up to 60% off select Fisherbrand productsCodice sconto: 24162Scade: 2025-03-31
-
Diversi produttori
Consumables Monthly Promotion
Explore exclusive monthly deals on essential consumables for unbeatable savings.Codice sconto: 24222Scade: 2025-03-31
nuova offerta Save Up to 92%