Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 2.0mL
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12320333 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Assorted
Blu
Green
Incolore
Orange
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 12320333
Edge
I tappi piatti a pressione garantiscono una tenuta affidabile e sicura dei liquidi, anche in caso di bollitura prolungata
Capacity 2.0mL
  • Polipropilene a elevata trasparenza
  • Graduated in 0.25mL increments
  • x
  • Tappi di facile apertura con punto per l'inserimento dell'ago e area di scrittura antiscivolo
  • Area di etichettatura sull'esterno della provetta
  • Interno lucidato per il massimo recupero del campione
  • °°
  • Per l'uso con tutti i rotori standard
  • Apirogeni
  • °
Order Info
Disponibili in otto colori o in confezioni di colori assortiti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Style Tappo a pressione con sommità piatta
Certificazione/Conformità Esente da RNasi, DNasi
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Colore Yellow
Materiale Polypropylene
Include Punto di inserimento ago
Tipo di etichetta Area per etichettatura
Graduated Yes
Tipo di chiusura Flat Snap Cap
RCF max 30,000 x g
Diametro (sistema metrico) 11 mm
Lunghezza (sistema metrico) 40.6 mm