Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 2.0 ml
I tappi a pressione a superficie piatta assicurano una tenuta sicura, ermetica e affidabile anche in caso di ebollizione prolungata
Marca: Fisherbrand™ 508-GRD-A-PFB
6.90 EUR valido fino al 2024-09-27
Usa il codice promo "21716" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I tappi a pressione a superficie piatta assicurano una tenuta sicura, ermetica e affidabile anche in caso di ebollizione prolungata
Capacità di 2.0 ml
- Polipropilene a purezza elevata
- Graduazione in incrementi di 0.25 ml
- Resistenti a forze fino a 30,000 × g
- Tappi ad apertura facilitata con segno per l'inserimento dell'ago e area di marcatura testurizzata
- Area di etichettatura all'esterno della provetta
- Interno extra-levigato per il recupero massimo del campione
- Intervallo di temperatura da -80° a +121°C
- Idonee per tutti i rotori standard
- Apirogena
- Autoclavabile a 121 °C/15 psi per 15 minuti
Order Info
Disponibili in otto colori o in confezioni a colori assortiti.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Snap Cap with Flat Top | |
11 mm | |
Autoclavable | |
Amber | |
Polypropylene | |
Labeling Area | |
Flat Snap Cap |
RNase, DNase-free | |
30000xG | |
2 mL | |
40.6 mm | |
Needle insertion spot | |
Sì |