Learn More
Fisherbrand™ Reusable Amber Glass Media Bottles
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
Fisherbrand™ Reusable Amber Glass Media Bottles with cap feature a convenient wide opening, enhanced graduations and a polypropylene pour ring. Feature clear (natural), drip-free, replaceable polypropylene pour ring.
- Permanent white enamel marking spot
- GL 45 screw thread
- Linerless
- Autoclavable (to 140°C)
- Amber borosilicate glass
- Polypropylene cap
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10,000 mL |
| Colore | Amber |
| Da utilizzare con (applicazione) | Media and reagent storage, Holding and dispensing fluids, Chemical storage |
| Include | Screw Cap, Pouring Ring |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| N. per custodia | 1/Cs. |
| Colore della vite | Blue |
| Materiale della vite | Polypropylene |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore chiusura | Blu |
| Vedi altri risultati |