Learn More
Fisherbrand™ Flaconi per terreni in vetro riutilizzabili con tappo
Codice prodotto. 15476113
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
1000 ml
10000 ml
2000 ml
20000 ml
250 ml
500 mL
5000 ml
Bottiglie per terreni di coltura in vetro per numerose applicazioni di laboratorio generiche. I flaconi in vetro riutilizzabili per terreni Fisherbrand™ con tappo sono caratterizzati da bocca larga, graduazioni migliorate e anello antigoccia in polipropilene.
Questi flaconi di vetro per terreni si prestano a numerose applicazioni generali di laboratorio. I flaconi in vetro riutilizzabili per terreni Fisherbrand™ con tappo sono caratterizzati da imboccatura larga, graduazioni migliorate e anello antigoccia in polipropilene. Con anello antigoccia in polipropilene trasparente (naturale) sostituibile.
  • Punto di marcatura permanente in smalto bianco
  • Filettatura GL 45
  • Senza rivestimento interno
  • Autoclavabile (fino a 140°C)
  • Vetro borosilicato
  • Tappo in polipropilene
Order Info
I flaconi da 2000 ml o più grandi sono forniti in confezione da 1 pz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 17 oz., 500 mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 17 oz.
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 3.3 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.18 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 30 mm
Include Clear drip-free Polypropylene pouring ring
Materiale Glass
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura Blue
Graduazioni 100 to 400mL
Closure Included Yes
Autoclavabile Autoclavable
Graduated Yes
Bocca Wide
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 176 mm
Product Type Media Bottle
Altezza (sistema imperiale) 6.9 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura GL 45
Diametro (sistema metrico) 86 mm
Tipo di chiusura Screw Cap