Learn More
Fisherbrand™ Beute di Erlenmeyer a imboccatura stretta in vetro riutilizzabili
Codice prodotto. 15436143 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 ml
125 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 ml
4000 ml
6 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15436143
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il profilo esterno allungato e rastremato riduce al minimo il rischio di scalfittura
Fisherbrand™ Reusable Glass Narrow-Mouth Erlenmeyer Flasks are useful for measuring and mixing solutions where a high degree of accuracy is not necessary. Long, tapered outside contour minimizes chipping.
  • Reinforced top tooled with a rounded finish
  • Thick-walled body
  • White ceramic enamel marking spot
Compliance
Progettazione in conformità con i requisiti di tipo 1, classe 1 della specifica ASTM™ E1404
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Rubber
Descrizione Top style: Heavy duty tooled with capacity scale
Diametro (sistema imperiale) esterno 4.01 in.
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale Vetro borosilicato
Intervallo di graduazione Da 100 a 500 ml
Graduazioni 50 mL
Altezza (sistema imperiale) 6.85 in.
Altezza (sistema metrico) 17.4 cm
N. di posizioni 1
Superficie di scrittura Marcatura in ceramica smaltata opaca
Monouso Reusable
Mouth Style Stretta
Diametro (sistema metrico) esterno 102 mm
Dimensione chiusura 7