Learn More
Fisherbrand™ Beute di Erlenmeyer a imboccatura stretta in vetro riutilizzabili
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 ml
125 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 ml
4000 ml
6 L
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
Description
Fisherbrand™ Reusable Glass Narrow-Mouth Erlenmeyer Flasks are useful for measuring and mixing solutions where a high degree of accuracy is not necessary. Long, tapered outside contour minimizes chipping.
- Reinforced top tooled with a rounded finish
- Thick-walled body
- White ceramic enamel marking spot
Compliance
Progettazione in conformità con i requisiti di tipo 1, classe 1 della specifica ASTM™ E1404
Specifications
Specifications
| Materiale chiusura | Gomma |
| Descrizione | Rinforzo per impieghi gravosi con scala graduata |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 8.18 pollici |
| Capacità (sistema metrico) | 4000 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Intervallo di graduazione | Da 1000 a 4000 ml |
| Graduazioni | 250 ml |
| Altezza (sistema imperiale) | 13.97 pollici |
| Altezza (sistema metrico) | 35.5 cm |
| N. di posizioni | 1 |
| Show More |