Learn More
Fisherbrand™ Beute di Erlenmeyer a imboccatura stretta in vetro riutilizzabili
Il profilo esterno allungato e rastremato riduce al minimo il rischio di scalfittura
Marca: Fisherbrand™ SPFS26500-50
155.21 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24162" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Fisherbrand™ Reusable Glass Narrow-Mouth Erlenmeyer Flasks are useful for measuring and mixing solutions where a high degree of accuracy is not necessary. Long, tapered outside contour minimizes chipping.
- Reinforced top tooled with a rounded finish
- Thick-walled body
- White ceramic enamel marking spot
Compliance
Progettazione in conformità con i requisiti di tipo 1, classe 1 della specifica ASTM™ E1404
Specifica
Rubber | |
1.96 in. | |
Vetro borosilicato | |
10 mL | |
7.8 cm | |
Marcatura in ceramica smaltata opaca | |
Stretta | |
1 |
Top style: Heavy duty tooled with capacity scale | |
50 ml | |
Da 20 a 50 ml | |
3.07 in. | |
1 | |
Reusable | |
50 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Offerte speciali
-
Fisherbrand
Fisherbrand Sweet Deals on Top Products
Get up to 60% off select Fisherbrand productsCodice sconto: 24162Scade: 2025-03-31