Learn More
Fisherbrand™ Reusable Polyethylene Dippers
500mL beakers with long handles for removing samples from large tanks.
51.00€
Specifica
Product Type | Dipper |
---|---|
Materiale | HDPE |
Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | For removing samples from large tanks |
Larghezza (sistema imperiale) | 5 in. |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16572440
|
Fisherbrand™
142425 |
6 ft. | 1.8 m |
51.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
500mL beakers with long handles for removing samples from large tanks.
- Lightweight, durable polyethylene
- Graduated beaker features dual pouring spouts for easy left- or right-handed operation
- Handle has an “easy-grip” end for secure handling under adverse conditions
Order Info
Additional dipper sizes available. To order, contact your Fisher Scientific Customer Service Representative.
Specifica
Dipper | |
500 mL | |
5 in. |
HDPE | |
For removing samples from large tanks | |
12.7 cm |