Learn More
Fisherbrand™ RNase-Free Disposable Pellet Pestles
Codice prodotto. 16339635 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Include:
With tube
Without tube
Capacità (sistema imperiale):
0.05 oz.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 16339635
Edge
Individually wrapped to ensure purity
  • RNase, DNase and Pyrogen-free
  • Volume: 1.5mL
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità (sistema imperiale) 0.05 oz.
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Materiale Polypropylene
Product Type Pellet Pestle
Monouso Single-use
Lunghezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Senza Dnasi Yes
Include With tube
Lunghezza (sistema metrico) 70mm
Capacità 0.05 oz., 1.5mL