Learn More
Fisherbrand™ Tappi a vite per provette monouso in vetro
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Nero
Dimensione chiusura:
13-415
15-415
18-415
Materiale:
Fenolico
Phenolic
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Dimensione chiusura | 18-415 |
| Materiale rivestimento interno | Rubber |
| Pre-sterilizzato | No |
| Product Type | Screw Cap |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Phenolic |
| Colore | Black |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 14-959-37A,14-957-76E, 14-959-37C |