Learn More
Fisherbrand™ White Caps for Serum Transport Tubes
For 10 mL Polypropylene Transport Tubes
Marca: Fisherbrand™
51.10 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23291" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Specifica
White | |
Polypropylene | |
Nonsterile | |
Transport Tube Caps |