Learn More
Fisherbrand™ Silicone Recessed Septum Stoppers
Codice prodotto. 11542503 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
Da 13.75 a 14.25 mm
Da 14.50 a 15.50 mm
Da 20.00 a 21.00 mm
Da 9.22 a 9.75 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11542503
I tappi con setto incassato atossici e autoclavabili sono zigrinati all'esterno per garantire l'efficacia della tenuta interna
  • Elliptical flange to allow efficient removal of stopper from aperature
  • Easily pierced with a hypodermic needle
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno Da 9.22 a 9.75 mm
Da utilizzare con (applicazione) I tappi a vite con setto incassato atossici e autoclavabili sono scanalati sulla parte esterna per creare una guarnizione interna effettiva
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per contenitori con diametro interno da 9.22 a 9.75 mm
Colore Semitrasparente
Materiale Silicone
Product Type Tappo con setto incassato in silicone