Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga graduate a testa piatta Snap-Cap™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17818983 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Natural
Sterilità:
Sterile
Capacità (sistema metrico):
2 mL
Graduazioni:
0.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Codice prodotto. 17818983
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides a secure seal—even over extended periods. Critical applications where minute sample recovery is important.
Available as sterile and nonsterile
  • Manufactured from durable chemical-resistant polypropylene
  • 0.6mL tube is graduated in 0.2mL increments; 1.5mL tube, in 0.5mL increments with an additional graduation at 0.1 and 2.0mL size, in 0.5mL increments
  • Designed for use in critical applications where minute sample recovery is important
  • Withstand speeds up to 30,000xG
  • Recommended for freezer-to-centrifuge use
  • Autoclavable up to 120°C and withstand freezing temperatures as low as -80°C
  • RNase/DNase free
Order Info
Nonsterile tubes supplied in bulk pack. Sterile tubes (natural colored) come individually wrapped.
Order Info
Sterile tubes are individually wrapped to maintain sterilty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Style Tappo a pressione con sommità piatta
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Colore Natural
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Snap Cap
RCF max 25,000 x g
Graduazioni 0.5 mL
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Lunghezza (sistema metrico) 40 mm