Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga graduate a testa piatta Snap-Cap™
Provides a secure seal—even over extended periods. Critical applications where minute sample recovery is important.
38.25€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17818983
|
Fisherbrand™
|
Natural | 2 mL | 0.5 mL | Sterile |
38.25€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Available as sterile and nonsterile
- Manufactured from durable chemical-resistant polypropylene
- 0.6mL tube is graduated in 0.2mL increments; 1.5mL tube, in 0.5mL increments with an additional graduation at 0.1 and 2.0mL size, in 0.5mL increments
- Designed for use in critical applications where minute sample recovery is important
- Withstand speeds up to 30,000xG
- Recommended for freezer-to-centrifuge use
- Autoclavable up to 120°C and withstand freezing temperatures as low as -80°C
- RNase/DNase free
Order Info
Nonsterile tubes supplied in bulk pack. Sterile tubes (natural colored) come individually wrapped.
Order Info
Sterile tubes are individually wrapped to maintain sterilty
Specifica
Snap Cap with Flat Top | |
Polipropilene |