Learn More
Fisherbrand™ Snap-Cap™ Microcentrifuge Tubes: Standard
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.25 mL
Lunghezza (sistema metrico):
35 mm
Materiale:
Polyethylene
RCF max:
28,000 x g
Dimensione della confezione:
pezzi 10000
Descrizione
Nonsterile
- Packed in bulk Color: Natural
Specifica
Specifica
| Cap Style | Tappo a pressione |
| Certificazione/Conformità | Esente da RNasi, DNasi |
| Capacità (sistema metrico) | 0.25 mL |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polyethylene |
| Imballaggio | Bulk |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo di chiusura | Snap Cap |
| RCF max | 28,000 x g |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Vedi altri risultati |