Learn More
Fisherbrand™ Spill Alarm
Codice prodotto. 11714366 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
:
Fisherbrand Liquid Spill Alarm
Codice prodotto. 11714366
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
AA alkaline battery
Immediate alert to liquid spills
  • As solution touches sensor, unit emits a loud, high-decibel alarm and flashes red LED light to alert operator of overflow
  • Alarm signal and flashing continue until sensor is no longer in contact with liquid
  • Detector cable extends 10 ft. (3m), so it can be positioned almost anywhere that overfilling or spilling might occur
  • For use with aqueous solutions and other liquids that don't attack plastic
Order Info
Net weight: 2.5 oz. (71g)
Specifica
Tipo Liquid Spill Alarm
Display LED
Da utilizzare con (applicazione) Detection when drums, tanks or flasks are close to over filling and provides immediate alert to liquid spills, can also be use with aqueous solutions and other liquids that don't attack plastic
Da utilizzare con (apparecchiatura) Drums, tanks or flasks
Include 9V AA alkaline battery, high-decibel alarm and flashes red LED light, detector sensor cable
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 10 ft.
Lunghezza (sistema metrico) cavo 3.05 m
Peso (sistema imperiale) 4 oz.
Peso (sistema metrico) 0.11 kg