Learn More
Fisherbrand™ Vassoio per fuoriuscite e rack di asciugatura
Vassoio in polietilene resistente agli agenti chimici per contenere in modo sicuro sostanze chimiche e liquidi durante operazioni di pipettaggio, misurazione o miscelazione
Marca: Fisherbrand™ 90023-49
26.49 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Polyethylene, chemical-resistant tray safely contains chemicals and liquids while pipetting, measuring or mixing
- Contiene fino a 1.25 l (42.5 once) di liquido versato
- Il design a basso profilo e con reticolo plastico attutisce e protegge la vetreria e gli oggetti delicati dalla rottura e dai graffi
- Il reticolo consente tempi di asciugatura più rapidi permettendo la circolazione dell'aria
- Facile da pulire – lavabile in lavastoviglie
Order Info
Dimensioni del vassoio, 16.5 L x 13 P x 0.62 pollici A (42 x 33 x 1.6 cm)
Specifica
1 Tray | |
Not Autoclavable | |
1.25 L Liquid | |
Rectangular | |
No | |
Sostanze chimiche e liquidi | |
44 cm | |
2.54 cm |
Rack, essiccatura | |
Blue/White | |
Plastica | |
None | |
Non-sterile | |
16.5 x 13 x 0.625 in. | |
34 cm |