Learn More
Fisherbrand™ Sacchetti per campionamento sterili con chiusure con filo piatto
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 10 in.
14 x 10 pollici (35.6 x 25.4 cm)
9 x 4.5 in. (22.9 x 11.4cm)
9 x 5.5 in. (22.9 x 14cm)
Spessore (sistema imperiale):
3 mil
3.50 mil
4 mil
Colore:
Clear
Clear with White Block
Trasparente
Capacità (sistema imperiale):
18 oz.
24 oz.
60 oz.
100 oz.
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 60 oz. |
| Colore | Clear with White Block |
| Materiale | Polyethylene |
| Sterilità | Sterile |
| Quantità | 250/Pk. |
| Spessore (sistema imperiale) | 4 mil |
| Dimensioni (L x P) | 10 x 10 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25.4 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 10 in. |
| Vedi altri risultati |