Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette smussati SureOne, universali: 1-200 μl
Una linea completa di puntali per pipetta universali smussati
Marca: Fisherbrand™
27.40 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23291" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.23120kg
Descrizione
Offers a full line of universal fit beveled pipet tips
- Tutti i puntali sterili in rack sono avvolti in pellicola termoretraibile e certificati privi di RNasi, DNasi, ATP, pirogeni, carica microbica, inibitori della PCR, endotossine e DNA
- Tutti i puntali in rack non sterili e sfusi senza filtro sono certificati privi di RNasi, DNasi e DNA
Caratteristiche del rack SureOne
- Inserti per montaggio a filo nel rack, per pipettaggi multicanale semplici
- Chiusura con tacca per mantenere il coperchio aperto per lo sfiato in autoclave
- Bordo del coperchio a impilaggio sicuro, per impedire lo spostamento dei rack quando impilati e trasportati nel laboratorio
- Chiusura Safe-Lock per apertura e chiusura con una sola mano e per impedire l'apertura in caso di caduta
- Design a scatto per tenere saldamente in posizione l'inserto, impedendone il sollevamento durante il pipettaggio
- Coperchio ribaltabile reversibile, disponibile in formato incernierato o rimovibile; il formato incernierato non impedisce l'uso di una pipetta multicanale
- Logo di riciclo stampato su tutti i componenti del rack
- Inserti semplici da posizionare e rimuovere dal rack; fissaggio sul rack per un montaggio sicuro
- Tracciabilità del lotto — Tutti gli inserti sono provvisti di codice articolo Fisherbrand, indicazione del volume del puntale, numero di lotto
- Fori scanalati dell'inserto per impedire il movimento dei puntali, conferendo stabilità per operazioni multicanale
- Clip anti-contatto per impedire il contatto accidentale con i puntali durante l'inserimento negli inserti
- Design multicanale; tutti gli inserti sono in formato da 96 pozzetti
- Il design robusto e rigido garantisce una tenuta sicura su ciascun puntale
- Informazioni sul prodotto visibili sulla scatola
- Linguetta antipolvere per prevenire la contaminazione da detriti del prodotto
- Apertura per le dita, per accedere al prodotto ed estrarlo facilmente
- Confezione con fenditure profonde per rimuovere agevolmente l'inserto per puntali
- Il design della confezione di ricarica consente di risparmiare il 58% dello spazio sul banco rispetto alla confezione con rack e di ridurre il consumo di plastica del 52%
Order Info
Packaging options include bulk, rack, rack sterile, and reload.
Specifica
1 - 200 μl | |
Trasparente | |
2 pollici | |
DNase, RNase, and DNA Free | |
Bordi smussati | |
No | |
No |
Non sterile | |
Autoclavable | |
5 cm | |
Hinged Rack | |
Universal Fit | |
SureOne |