Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette Micropoint SureOne™, universali
Il nuovo sistema migliorato Fisherbrand SureOne Reload offre una linea completa di puntali per pipetta micropoint universali
Marca:  Fisherbrand™
37.57 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23291" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.40000kg
Codice prodotto. 10003414
  • 73.60€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Reload system provides a complete line of micropoint universal-fit pipet tips.
  • Tutti i puntali sterili in rack sono avvolti in pellicola termoretraibile e certificati privi di RNasi, DNasi, ATP, pirogeni, carica microbica, inibitori della PCR, endotossine e DNA. Tutti i puntali in rack non sterili e sfusi senza filtro sono certificati privi di RNasi, DNasi e DNA
Caratteristiche del rack SureOne
  • Inserti per montaggio a filo nel rack, per pipettaggi multicanale semplici
  • Logo di riciclo stampato su tutti i componenti del rack
  • Chiusura con tacca per mantenere il coperchio aperto per lo sfiato in autoclave
  • Bordo del coperchio a impilaggio sicuro, per impedire lo spostamento dei rack quando impilati e trasportati nel laboratorio
  • Chiusura Safe-Lock per apertura e chiusura con una sola mano e per impedire l'apertura in caso di caduta
  • Design a scatto per tenere saldamente in posizione l'inserto, impedendone il sollevamento durante il pipettaggio
  • Coperchio ribaltabile reversibile, disponibile in formato incernierato o rimovibile; il formato incernierato non impedisce l'uso di una pipetta multicanale
Caratteristiche dell'inserto SureOne
  • Inserti semplici da posizionare e rimuovere dal rack; fissaggio sul rack per un montaggio sicuro
  • Tracciabilità del lotto — Tutti gli inserti sono provvisti di codice articolo Fisherbrand, indicazione del volume del puntale, numero di lotto
  • Fori scanalati dell'inserto per impedire il movimento dei puntali, conferendo stabilità per operazioni multicanale
  • Clip anti-contatto per impedire il contatto accidentale con i puntali durante l'inserimento negli inserti
  • Design multicanale; tutti gli inserti sono in formato da 96 pozzetti. Il design robusto e rigido garantisce una tenuta sicura su ciascun puntale
Caratteristiche della confezione di ricarica SureOne
  • Informazioni sul prodotto visibili sulla scatola
  • Linguetta antipolvere per prevenire la contaminazione da detriti del prodotto
  • Apertura per le dita, per accedere al prodotto ed estrarlo facilmente
  • Confezione con fenditure profonde per rimuovere agevolmente l'inserto per puntali
  • Il design della confezione di ricarica consente di risparmiare il 58% dello spazio sul banco rispetto alla confezione con rack e di ridurre il consumo di plastica del 52%
Order Info
Packaging options include bulk, rack, rack sterile and reload.
Specifica
Specifica
Da 5 a 300 μl
12.7 cm
Hinged Rack
Pipettatori per ricerca
SureOne
At 10, 50, 100 and 200 μL
Non-Filtered
Trasparente
5 in.
DNase, RNase, DNA, ATP, Bioburden, PCR Inhibitor, Endotoxin, and Pyrogen Free
Bordi smussati
Yes
Polipropilene