Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette Micropoint SureOne™, universali
Il nuovo sistema migliorato Fisherbrand SureOne Reload offre una linea completa di puntali per pipetta micropoint universali
Marca: Fisherbrand™ T102R-FIS
28.80 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Reload system provides a complete line of micropoint universal-fit pipet tips.
- Tutti i puntali sterili in rack sono avvolti in pellicola termoretraibile e certificati privi di RNasi, DNasi, ATP, pirogeni, carica microbica, inibitori della PCR, endotossine e DNA. Tutti i puntali in rack non sterili e sfusi senza filtro sono certificati privi di RNasi, DNasi e DNA
- Inserti per montaggio a filo nel rack, per pipettaggi multicanale semplici
- Logo di riciclo stampato su tutti i componenti del rack
- Chiusura con tacca per mantenere il coperchio aperto per lo sfiato in autoclave
- Bordo del coperchio a impilaggio sicuro, per impedire lo spostamento dei rack quando impilati e trasportati nel laboratorio
- Chiusura Safe-Lock per apertura e chiusura con una sola mano e per impedire l'apertura in caso di caduta
- Design a scatto per tenere saldamente in posizione l'inserto, impedendone il sollevamento durante il pipettaggio
- Coperchio ribaltabile reversibile, disponibile in formato incernierato o rimovibile; il formato incernierato non impedisce l'uso di una pipetta multicanale
- Inserti semplici da posizionare e rimuovere dal rack; fissaggio sul rack per un montaggio sicuro
- Tracciabilità del lotto — Tutti gli inserti sono provvisti di codice articolo Fisherbrand, indicazione del volume del puntale, numero di lotto
- Fori scanalati dell'inserto per impedire il movimento dei puntali, conferendo stabilità per operazioni multicanale
- Clip anti-contatto per impedire il contatto accidentale con i puntali durante l'inserimento negli inserti
- Design multicanale; tutti gli inserti sono in formato da 96 pozzetti. Il design robusto e rigido garantisce una tenuta sicura su ciascun puntale
- Informazioni sul prodotto visibili sulla scatola
- Linguetta antipolvere per prevenire la contaminazione da detriti del prodotto
- Apertura per le dita, per accedere al prodotto ed estrarlo facilmente
- Confezione con fenditure profonde per rimuovere agevolmente l'inserto per puntali
- Il design della confezione di ricarica consente di risparmiare il 58% dello spazio sul banco rispetto alla confezione con rack e di ridurre il consumo di plastica del 52%
Order Info
Le opzioni di confezionamento includono la fornitura sfusa, rack, rack sterile e ricarica.
Specifica
0.1 - 10 μl | |
Non sterile | |
Sì | |
3.17 cm | |
Hinged Rack | |
Pipettatori per ricerca | |
SureOne | |
2.5 μl |
Non-filtered | |
Trasparente | |
1.25 in. | |
DNase, RNase, and DNA Free | |
Lunghezza estesa | |
Yes | |
Polipropilene |