Learn More
Fisherbrand™ Surface Treated Sterile Tissue Culture Flasks, Vented Cap
Perfect for cell growth, cell yields aim on little or medium input volume.
175.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE |
---|---|
Colore chiusura | Blue |
Colore | Natural |
Da utilizzare con (applicazione) | Cell growth |
Stile collo | Angled |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Area di coltura | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Area di coltura | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16390788
|
Fisherbrand™
|
25 mL | 12.5 cm2 | Vented |
175.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Flat, free flask surface
- Striation free to maximize usable growth area
- Used in both open, closed systems
- Angled neck design offers good pipet and cell scraper access
- Upper triangular, wider base shape provides stability
- Protruding ridge on back side of flask makes it easy for stacking
- Special area near neck for easy mark writing
- Both flask sides have engraved graduation
- Sterilized by gamma irradiation
- Non-pyrogenic
- Vented closures
- Vented cap filter is PVDF; pore size: 0.22μm
Warranty
Three years
Specifica
CE | |
Natural | |
Angled | |
Surface-treated | |
Yes | |
Flat |
Blue | |
Cell growth | |
Tissue Culture Flask | |
Flat | |
Sterile | |
Vented |