Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette in polipropilene a tre livelli
Codice prodotto. 15560092 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Tubes (13 to 16 mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15560092
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I rack sagomati offrono un supporto rigido quando completamente carichi, riducendo le rotture.
I rack sagomati offrono un supporto rigido quando completamente carichi, riducendo le rotture.
  • Impilabili da vuoti o con carico di provette lunghe fino a 10 cm (4 pollici)
  • Autoclavabili a 121°C (250°F)
  • Con comode impugnature sulle piastre terminali per il trasporto
  • Le file sono identificate con lettere e numeri per un facile riferimento
  • Le superfici bianche semplificano il confronto dei colori
  • Robusti e resistenti agli agenti chimici, non si frantumano né scoloriscono
Specifica
Product Type Rack, provetta
Matrice 4 x 10
Autoclavabile
Colore White
Capacità Tubes (13 to 16 mm)
Materiale Polipropilene
Posizioni 40
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 10.63 x 4.44 x 5.25 in (27 x 11.2 x 13.3 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 27 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.63 in
Larghezza (sistema metrico) 11.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.44 in
Altezza (sistema metrico) 13.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 5.25 in
Diametro cavità (sistema metrico) 16 mm