Learn More
Masterflex™ Tight-Seal™ Clamps
One-piece, reusable nylon clamps for hoses and tubing.
Marca:  Masterflex™ 90024-37
Codice prodotto. 10019089
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
One-piece, reusable nylon clamps for hoses and tubing
  • Chemical and corrosion resistant
  • With wide temperature tolerance
  • Squeeze shut for leakproof seal, press on side to release
  • Gas or chemically sterilized for biomedical or food applications
  • 12 sizes accommodate tubing with an O.D. of 0.246 to 1.425 in. (6.25 to 36.19mm)
Pressure, vacuum, and liquid applications
Specifica
Specifica
100/Pk.
Nylon
0.47 to 0.53 in.
32°F to 194°F
Hose and Tubing Clamp
Hose and tubing with 0.24 to 1.42 in O.D.
0°C to 90°C
1.193 to 1.34 cm