Learn More
Fisherbrand™ Cronometri Traceable™ da 10 ore
Codice prodotto. 11749825 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo di tempo:
10 ore
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11749825
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per applicazioni di carattere generale
Fisherbrand™ Traceable™ 10-Hour Stopwatches offer single-action timing, time-in/time-out, continuous timing, and cumulative split functions. For general purpose applications.
  • Resolution: 0.01 seconds
  • Handheld with rugged ABS plastic case
  • Net weight: 2.5 oz. (71g)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
Product Type Cronometro digitale
Intervallo di tempo 10 ore
Alarms Audible
Accuracy 0,0005%
Risoluzione 0,01 sec.
Display LCD
Materiale Plastica ABS
Dimensioni (L x P x A) 2,5 x 3 x 0,75 in. (6,35 x 7,62 x 1,9 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 2,5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 6,35 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 7,62 cm
Altezza (sistema imperiale) 0,75 in.
Altezza (sistema imperiale) display 0,375 in.
Altezza (sistema metrico) 1,9 cm
Altezza (sistema metrico) display 0,95 cm
Peso (sistema imperiale) 2,5 once
Peso (sistema metrico) 0,07 kg
Include Batteria da 4 anni all'ossido di argento, resistente all'acqua, custodia in plastica ABS con guarnizione O-ring e cordino
Da utilizzare con (applicazione) Test enzimatici, misurazioni di viscosità, studi condotti sugli animali e altri test di laboratorio con temporizzazione
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST