Learn More
Fisherbrand™ Cronometri da 24 ore Traceable™
Codice prodotto. 11719825 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Cronometro
Cronometro a tre pulsanti
Cronometro o cronografo
Cronometro o cronografo a cifre grandi
Accuracy:
0,001%
0,01%
0,035%
Altezza (sistema imperiale) display:
0,25 in.
0.37 in.
0,375 in.
0,5in.
Peso (sistema imperiale):
0,87 oz.
1 oncia
1.5 oz.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11719825
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per applicazioni generiche. Cronometri Fisherbrand Traceable da 24 ore per misurazioni singole, time-out, misurazione continua e tempo parziale cumulativo.
Digitali, portatili, per applicazioni generiche. Cronometri Fisherbrand™ Traceable da 24 ore per misurazioni singole, time-out, misurazione continua e tempo parziale cumulativo.
  • Resolution: 1 second
  • Clock displays time of day to the second, AM/PM, date, and day of the week
  • Rugged ABS plastic case
Certifications
E' fornito un certificato per attestare la riconducibilità degli strumenti agli standard definiti dal NIST™. Calibrazione eseguita da un laboratorio ISO 17025 accreditato da A2LA™.
Specifica
Product Type Cronometro o cronografo
Intervallo di tempo 24 ore
Alarms Audible
Accuracy 0,001%
Risoluzione 0,01 sec.
Display LCD
Materiale Plastica ABS
Lunghezza (sistema imperiale) 0,62 poll.
Lunghezza (sistema metrico) 1,57 cm
Altezza (sistema imperiale) display 0,5in.
Altezza (sistema metrico) display 1,27 cm
Diametro (sistema imperiale) interno 2,38 poll.
Diametro (sistema metrico) interno 6 cm
Peso (sistema imperiale) 1.5 oz.
Peso (sistema metrico) 0,042 kg
Include Batteria all’ossido di argento, durata 2 anni, contenitore in plastica ABS antiurto e cordino
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'uso in laboratori o impianti
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST