Learn More
Fisherbrand™ Cronometri da 24 ore Traceable™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Cronometro
Cronometro a tre pulsanti
Cronometro o cronografo
Cronometro o cronografo a cifre grandi
Accuracy:
0,001%
0,01%
0,035%
Altezza (sistema imperiale) display:
0,25 in.
0.37 in.
0,375 in.
0,5in.
Peso (sistema imperiale):
0,87 oz.
1 oncia
1.5 oz.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Digitali, portatili, per applicazioni generiche. Cronometri Fisherbrand™ Traceable da 24 ore per misurazioni singole, time-out, misurazione continua e tempo parziale cumulativo.
- Resolution: 1 second
- Clock displays time of day to the second, AM/PM, date, and day of the week
- Rugged ABS plastic case
Certifications
E' fornito un certificato per attestare la riconducibilità degli strumenti agli standard definiti dal NIST™. Calibrazione eseguita da un laboratorio ISO 17025 accreditato da A2LA™.
Specifica
Specifica
| Product Type | Cronometro o cronografo |
| Intervallo di tempo | 24 ore |
| Alarms | Audible |
| Accuracy | 0,001% |
| Risoluzione | 0,01 sec. |
| Display | LCD |
| Materiale | Plastica ABS |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 0,62 poll. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1,57 cm |
| Altezza (sistema imperiale) display | 0,5in. |
| Vedi altri risultati |