Learn More
Fisherbrand™ Timer Lab Top Traceable™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Display:
LCD
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Certificato Traceable con numero di serie individuale e batteria con durata 3 anni
Il timer Lab-Top è progettato espressamente per l'uso da banco. Grazie alla facilità di funzionamento, alle modalità di temporizzazione versatili, ai tasti molto grandi e alla visibilità da qualsiasi angolazione, il timer Fisherbrand™ Traceable™ Lab-Top è l'unità da laboratorio ideale.
- Lo schermo LCD è progettato per consentire la visualizzazione da qualsiasi angolazione (in piedi o da seduti)
- Conto alla rovescia da 24 ore a 1 secondi, in incrementi di secondi, con una precisione dello 0.01%
- Uno speciale chip di memoria permette la programmazione di un tempo di ripetizione della riproduzione istantanea che appare sul display al tocco di un pulsante
- Il tempo di memoria è bloccato fin quando non viene cambiato
- Modalità conteggio normale (cronometro) e ora dell’orologio
- Dimensioni: 3.25 x 3.25 x 1.75 poll.
- Peso: 4 once
Certifications
Tracciabile NIST
Specifica
Specifica
| Product Type | Handheld/Benchtop Timer |
| Intervallo di tempo | Da 24 ore a 1 sec. |
| Alarms | Audible/Visible |
| Accuracy | 0,01% |
| Risoluzione | 1 sec. |
| Display | LCD |
| Tipo di batteria | AA |
| Peso (sistema imperiale) | 4 once |
| Peso (sistema metrico) | 113.39 g |
| Include | Certificato Traceable con numeri di serie individuali e batteria con durata 3 anni |
| Vedi altri risultati |