Learn More
Fisherbrand™ Termometro per frigorifero/congelatore per vaccini Traceable™
Per il monitoraggio della temperatura di vaccini in congelatori, bagni d'acqua, blocchi riscaldanti, incubatori e frigoriferi con sensore di temperatura in soluzione tampone integrato. Il termometro per frigorifero/congelatore per vaccini Fisherbrand™ Traceable™ include una sonda sigillata in una soluzione di glicole che isola il sensore quando lo sportello del frigorifero viene aperto.
55.45€ - 66.30€
Specifica
Riempimento bottiglia Glicole
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Da utilizzare con (applicazione) Monitoraggio della temperatura in congelatori, bagnomaria, blocchi riscaldanti, incubatori e refrigeratori
Altezza (sistema imperiale) 0,75in.
Altezza (sistema metrico) 1.9 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Modello Dimensioni della bottiglia Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Dimensioni della bottiglia Prezzo Quantità e disponibilità  
11749745
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
90008-87
Termometro per refrigeratori/congelatori con attacco per bottiglia di glicole da 5 ml 5 ml
55.45€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11873460
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
90008-35
Termometro per refrigeratori/congelatori 10 ml
66.30€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Monitors temperature of vaccine in freezers, water baths, heating blocks, incubators, and refrigerators with enclosed temperature-buffered sensor. Fisherbrand™ Traceable™ Vaccine Refrigerator/Freezer Thermometer includes a probe which is sealed in glycol solution and insulates sensor when refrigerator door is opened.
  • Il triplo display simultaneo mostra le temperature attuali e min/max, commutabili in °F/°C
  • Il flacone isola il sensore da repentini cambiamenti di temperatura quando lo sportello del frigorifero viene aperto
  • Il modello 15-077-720 è dotato di un flacone da 5 ml, prodotto per i vaccini; il modello 06-664-11 è dotato di un flacone da 10 ml
  • Il flacone in vetro riempito con glicole simula la temperatura del vaccino e si inserisce in vassoi
  • La sonda viene sigillata nella soluzione in glicole che isola il sensore quando lo sportello del frigorifero viene aperto
  • Un micro-cavo da dieci piedi consente allo sportello del frigorifero di chiudersi sopra di esso
  • La memoria minima/massima monitora i valori alti e bassi durante la notte, i weekend o per qualsiasi periodo di tempo
  • L'allarme, programmabile in incrementi di 1°, suona continuamente quando la temperatura è superiore/inferiore ai punti di regolazione e può essere spento manualmente
  • Involucro in plastica ABS resistente alle sostanze chimiche, ad alto impatto
  • Range di temperatura: da -50 a +70 °C/da -58 a +158 °F
  • Risoluzione: 1° accuratezza: ±1C
Certifications
Il certificato Traceable™ con numero di serie individuale è fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA. Certifica la riconducibilità agli standard definiti dal NIST.
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Termometro per frigorifero/congelatore per vaccini Traceable™