Learn More
Fisherbrand™ Tappi a vite con setto
Codice prodotto. 10709984 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
37mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
6.5 mm
8 mm
9.5 mm
11 mm
12.5 mm
14 mm
16 mm
17.5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Colore:
Crema
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10709984
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per contenitori a imboccatura stretta
  • Dentellature esterne sul tappo
  • Il manicotto a vite si piega sul collo esterno del contenitore, creando una chiusura ermetica sicura
  • Facile da perforare con aghi ipodermici
  • Disponibile in gomma rossa o color crema, in confezioni da 10
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 12.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per contenitori a imboccatura stretta
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per contenitori con diametro interno da 1.3 a 1.35 cm
Quantità Pk. of 10
Posizioni totali 1
Colore Rosso
Diametro (sistema metrico) esterno 25 mm
Materiale Gomma
Product Type Tappo a vite con setto
Stopper Number 0