Learn More
Fisherbrand™ Tappi a vite con setto
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
37mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
6.5 mm
8 mm
9.5 mm
11 mm
12.5 mm
14 mm
16 mm
17.5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Colore:
Crema
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 9.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per contenitori a imboccatura stretta |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per contenitori con diametro interno da 1.1 a 1.15 cm |
| Posizioni totali | 1 |
| Colore | Crema |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 17 mm |
| Materiale | Gomma |
| Product Type | Tappo a vite con setto |