Learn More
Fisherbrand™ Tappi a vite con setto
Codice prodotto. 11716477 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
37mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
6.5 mm
8 mm
9.5 mm
11 mm
12.5 mm
14 mm
16 mm
17.5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Colore:
Crema
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11716477
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per contenitori a imboccatura stretta
  • External serrations on plug
  • Turnover sleeve folds down over the container's outer neck and creates a secure seal
  • Easily perforated with hypodermic needles
  • Available in red or cream rubber in packs of 10
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 14 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per contenitori a imboccatura stretta
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per contenitori con diametro interno da 1.5 a 1.6 cm
Posizioni totali 1
Colore Rosso
Diametro (sistema metrico) esterno 29 mm
Materiale Gomma
Product Type Tappo a vite con setto