Learn More
Fisherbrand™ Tappi a vite con setto
Per contenitori a imboccatura stretta
Marca: Fisherbrand™
13.93 EUR valido fino al 2024-08-30
Usa il codice promo "21715" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10440kg
Descrizione
Per contenitori a imboccatura stretta
- Dentellature esterne sul tappo
- Il manicotto a vite si piega sul collo esterno del contenitore, creando una chiusura ermetica sicura
- Facile da perforare con aghi ipodermici
- Disponibile in gomma rossa o color crema, in confezioni da 10
Specifica
Rosso | |
4 | |
Per contenitori a imboccatura stretta | |
Gomma | |
1 |
Tappo a vite con setto | |
20 mm | |
45 mm | |
Per contenitori con diametro interno da 2.2 a 2.3 cm |