Learn More
Fisherbrand™ Tappi a vite con setto
Per contenitori a imboccatura stretta
Marca:  Fisherbrand™
7.08 EUR valido fino al 2024-08-30
Usa il codice promo "21715" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03060kg
Codice prodotto. 11776477
  • 7.80€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 06-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Per contenitori a imboccatura stretta
  • Dentellature esterne sul tappo
  • Il manicotto a vite si piega sul collo esterno del contenitore, creando una chiusura ermetica sicura
  • Facile da perforare con aghi ipodermici
  • Disponibile in gomma rossa o color crema, in confezioni da 10
Specifica
Specifica
Rosso
9.5 mm
0
Per contenitori con diametro interno da 1.1 a 1.15 cm
Tappo a vite con setto
Per contenitori a imboccatura stretta
Gomma
1