Learn More
Fisherbrand™ Acid Resistant Plastic Tubs for Ultrasonic Cleaners
Per l'uso con i bagni a ultrasuoni a doppia frequenza Fisherbrand serie 112xx
53.00€ - 240.00€
Specifica
Tipo | Vaschetta resistente agli acidi |
---|---|
Include | Coperchio in plastica |
Materiale | Plastica |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10248761
|
Fisherbrand™
|
Bagno a ultrasuoni FB11211 |
240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10177381
|
Fisherbrand™
|
Bagno a ultrasuoni FB11211 |
155.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10320892
|
Fisherbrand™
|
Bagno a ultrasuoni FB11211 |
53.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10137431
|
Fisherbrand™
|
Bagno a ultrasuoni FB11211 |
205.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Designed to provide additional protection against harsh chemical cleaning solutions
- Comes with a custom-fit cover to prevent leaks and spills
Specifica
Vaschetta resistente agli acidi | |
Coperchio in plastica | |
Plastica |