Learn More
Fisherbrand™ Glass Beaker with Cover
The Fisherbrand™ Glass Beaker with Cover is an ideal accessory for the Fisherbrand™ 11211 ultrasonic cleaner. This is a safe and economical choice for any laboratory.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 12662525
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Clear glass for easy viewing
  • Stable design prevents tipping
  • Easy to open and close lid
  • Graduated design
Specifica
Specifica
Beaker
33.81 oz.
Lid
1 L
FB11211 Ultrasonic Cleaning Unit
Glass