Learn More
Fisherbrand™ Ultrasonic Units Cooling Coils
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Modello:
S30 - S70
S80 - S300
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Keep the cooling bath temperature stable
- Ensure proper ultrasonic cleaning with the exact temperature
- Connects to the closed cycle cooling system
Specifica
Specifica
| Tipo | Serpentina di raffreddamento |
| Diametro (sistema metrico) interno | 6 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bagno a ultrasuoni FB11211 |
| Materiale | Acciaio inox |
| Modello | S80 - S300 |