Learn More
Fisherbrand™ Immersion Baskets for Ultrasonic Cleaners
Per l'uso con i bagni a ultrasuoni a doppia frequenza Fisherbrand serie 112xx
dietro preventivo - 65.00€
Specifica
Tipo | Cestello a immersione |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bagno a ultrasuoni FB11211 |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10196162
|
Fisherbrand™
|
Acciaio inox | Larg. 78 x alt. 60 mm |
65.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10611432
|
Fisherbrand™
|
Polipropilene | Larg. 74 x alt. 50 mm |
16.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10089320
|
Fisherbrand™
|
Acciaio inox | Largh. 59 x Alt. 60 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
Descrizione
- Fine mesh for small part security
- Available in polypropylene or stainless steel
- Extra-long handle for ease-of-use
Specifica
Cestello a immersione | |
Bagno a ultrasuoni FB11211 |