Learn More
Fisherbrand™ Covers for Fisherbrand™ Ultrasonic Cleaners
Codice prodotto. 10060892 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bagni a ultrasuoni Elma serie S900
Bagni a ultrasuoni Elmasonic da 17 l S 15 (H)
Bagno a ultrasuoni FB11205
Bagno a ultrasuoni FB11209
Bagno a ultrasuoni FB11211
Pulitore a ultrasuoni S10/S10H
Unità per pulizia a ultrasuoni Elmasonic S 450 H
Unità pulizia a ultrasuoni FB11201
Unità pulizia a ultrasuoni FB11203
Unità pulizia a ultrasuoni FB11207
Tipo:
Coperchio
Coperchio in plastica
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10060892
Da utilizzare con i bagni a ultrasuoni Fisherbrand
  • Sviluppato di recente
  • Riduce il rumore e accelera il processo di riscaldamento
  • Una volta capovolto, il coperchio può essere utilizzato come vaschetta di gocciolamento
  • Il liquido di pulizia raccolto può essere svuotato di nuovo all'interno del serbatoio
Specifica
Tipo Coperchio
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pulitore a ultrasuoni S10/S10H
Materiale Plastica